Wichtige Dokumente
67042-U
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
About This Item
Produktbezeichnung
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm HPLC Column, 3.4 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 1 mm
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L26
Beschreibung
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
0.4% carbon loading
Parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 cm × 1 mm
Oberflächenbereich
15 m2/g
Oberflächendeckung
4.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
3.4 μm
Porengröße
400 Å
pH Betriebsbereich
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.