Merck
67015-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel hardware (column)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Beschreibung
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped: no
chemische Klasse(n) des Analyten
peptides
Hersteller/Markenname
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
4.0% carbon loading
Parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
60 m2/g
Oberflächendeckung
2.2 μmol/m2
Matrix
particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5.0 μm
Porengröße
160 Å
pH Betriebsbereich
1-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
BIOshell 160Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)