Merck
64833
Supelco
Inline-Impingersiphon mit 20-mm-Gewinde
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1
Qualitätsniveau
Methode(n)
active air sampling: suitable
Länge
152 mm (6 in.)
Kappendurchm.
20 mm
Waschflaschenvolumen
15 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Miniaturwaschflaschen (Impinger) mit Gewinde - 20mm-Gewinde, Standard-Glasstutzen 6-Dram (22ml) Gefäß enthalten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)