Merck
59102-U
Supelco
Säulenrohling-Kit für HPLC
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316L stainless steel
ID × AD × L
4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
Allgemeine Beschreibung
Jeder Leersäulenbausatz besteht aus einer präzisionsgebohrten, polierten 316 Edelstahl-Leersäule, zwei totvolumenfreien
externen Reduzierstücken (interne Verbinder bei 10mm I.D.-Leersäulen) mit Fittings und Ferrules für 1/16 in. OD-Tubing und zwei 2 μm- Fritten. Weitere Größen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. what is the pressure rating on this?
    1 Antwort
    1. This is an empty HPLC column without a stationary phase, so there is no pressure rating. This product will still need to be packed with the stationary phase.
      Hilfreich?