Merck
1.50251
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm)
Größe auswählen
1 UNIT
658,00 €
UNIT
2.260,00 €
658,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
658,00 €
UNIT
2.260,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
658,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 125-4, L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Die HPLC-Säulen der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, sind für einen universellen Einsatz ausgelegt und ermöglichen die Trennung von basischen, neutralen sowie metallchelatbildenden Verbindungen mit einfachen mobilen Phasen und hervorragender Peak-Symmetrie. Sie basieren auf ultrareinen vollporösen Kieselgelpartikeln (Typ B). Diese Säulen bieten eine herausragende Stabilität von pH 1,5 bis 10,5 über einen breiten Temperaturbereich und eignen sich für bis zu 100 % wässrige mobile Phasen. Darüber hinaus weisen sie beste universelle Retentionseigenschaften auf, wie durch den Tanaka-Test nachgewiesen. Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, LiChroCART 125-4 ist eine Kartuschensäule, für die ein manuCART Kartuschensäulenhalter, Artikelnummer 1.51486.0001, erforderlich ist. Der manuCART kann zur Befestigung einer Kartuschensäule mit oder ohne direkte Integration einer 4-4-mm-Vorsäule verwendet werden. Die empfohlene Vorsäule ist LiChroCART 4-4 der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) (Artikelnummer 1.50250.0001). LiChroCART Kartuschensäulen, die mit einem manuCART Kartuschensäulenhalter fixiert wurden, sind nur handfest angezogen und weisen deshalb eine maximale Druckstabilität von 250 bar auf. Für höhere Druckstabilitätsanforderungen sind Hibar® RT 125-4 HPLC-Säulen der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, erhältlich (Artikelnummer 1.50036.0001).Die Säulenmaße von 125 mm Länge x 4 mm Innendurchmesser sind die optimale Wahl für die HPLC-Trennung komplexer Proben.Bei dem Artikel 1.50251.1003 handelt es sich um ein Validierungskit mit 3 LiChroCART 125-4 Kartuschensäulen der Reihe Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) aus 3 verschiedenen Basismaterialchargen.Weitere Einzelheiten zu Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-SäulenInformieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-SäulenauswahlBroschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Anwendung
Vorgesehen zur Verwendung bei der Trennung von Aflatoxinen, Aldehyden, Alkaloiden, Antibiotika, Katecholaminen, Explosivstoffen, Oligonukleotiden, Estern, fettlöslichen Vitaminen, Lipiden, Fettsäuren, Flavonoiden, Ketonen, Nitrosaminen, Nukleosiden, PAKs, PCBs, Peptiden, Pestiziden, Phenolen, Phthalaten, Konservierungsstoffen, Steroiden, metabolisierten Steroiden, Sulfonamiden, Süßungsmitteln und wasserlöslichen Vitaminen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
  • Starke Trennwirkung
  • Reproduzierbare Ergebnisse zwischen Durchläufen und Chargen
  • Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
  • Ausgezeichnete pH-Stabilität von 1,5 bis 10,5
  • Kein Kollaps in stark wässrigen mobilen Phasen
  • Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 65 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 80.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): ≥ 1,5
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the Tanaka Test, a key protocol for evaluating the performance and selectivity of stationary phases in Reversed Phase HPLC separations.