Merck
58338C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-NH2-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L8
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
3% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Aminosäule wird am häufigsten für die Separation von Mono- und Disacchariden genutzt. Als Normalphasen-Anwendung kommen Aminosäulen in der Erdölindustrie zum Einsatz (weitere Informationen siehe SUPELCOSIL LC-NH2-NP HPLC-Säulen).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A L Huidobro et al.
Journal of chromatography. A, 1119(1-2), 238-245 (2005-12-21)
Ibuprofen arginate is a rapidly absorbed salt designed to promote more rapid onset of analgesia than commercially available forms of ibuprofen. Ibuprofen and arginine have very different polarities and this becomes in a chromatographic problem, further complicated with the determination
Flávia Santana Moraes et al.
Food chemistry, 217, 346-351 (2016-09-25)
An analytical method was developed and validated for the determination of maltodextrin in raw milk, using high-performance liquid chromatography with evaporative light scattering detection. Maltodextrin content was evaluated in adulterated raw milk using a Supelcosil LC-NH2 (25cm×4.6mm) column and isocratic
Maria Veselá et al.
Die Nahrung, 46(4), 251-255 (2002-09-13)
The degradation fo steroid glycoalkaloids (SGAs) has been studied in model solutions. The number of colony forming units (CFU) was determined using a nondirect (cultivation) method during all stages of fermentation. The changes in SGAs content were observed by HPLC