Merck
567507-U
Supelco
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery Pentafluorophenyl PFP HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Discovery® HS F5 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L43
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
4 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
operating pH range
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Discovery HS F5-Phase bietet RP-Trennungen, die sich stark von denen eines C18-Materials unterscheiden. Dennoch eluieren die Verbindungen im gleichen Zeitraum, so dass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Leitfaden zur Übertragung einer C18-Methode auf die Discovery HS F5
Im allgemeinen werden Basen auf der HS F5 stärker zurückgehalten als auf einer C18. Bei diesen Verbindungen wird eine Erhöhung des organischen Anteils um 5 - 10% eine ähnliche Retention zeigen. Allerdings wird sich die Selektivität sehr stark unterscheiden.
Analyten mit niedrigen log Po/w-Werten (kleiner als 2,5) werden auf einer HS F5 stärker retardiert als auf einer C18. Die Größe dieses Unterschieds ist stark analyt-abhängig.
Die gebundene Discovery® HS F5-Phase erzeugt Umkehrphasentrennungen, die sich deutlich von denen eines C18-Materials unterscheiden. Die Verbindungen eluieren jedoch im gleichen Zeitraum, sodass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Anwendung
  • Nature of the main contaminant in the drug primaquine diphosphate: SFC and SFC-MS methods of analysis.: This study uses the Discovery® HS F5 HPLC Column to identify and quantify the main contaminant in primaquine diphosphate, crucial for ensuring the quality and safety of this antimalarial drug (Brondz et al., 2007).
  • HPLC assisted chemobiological standardization of alpha-glucosidase-I enzyme inhibitory constituents from Piper longum Linn-An Indian medicinal plant.: Demonstrates the application of the Discovery® HS F5 HPLC Column in the biologically relevant chemical analysis of Indian medicinal plants, contributing to the standardization of herbal medicine (Pullela et al., 2006).
  • Disposition study of a new potential antineoplastic agent dimefluron in rats using high-performance liquid chromatography with ultraviolet and mass spectrometric detection.: Utilizes the Discovery® HS F5 HPLC Column to study the pharmacokinetics and metabolism of a novel anticancer agent, aiding in the development of effective cancer therapies (Císar et al., 2005).
  • A simplified analytical method for a phenotyping cocktail of major CYP450 biotransformation routes.: This research employs the Discovery® HS F5 HPLC Column to simplify the analysis of a phenotyping cocktail, enhancing the assessment of drug metabolism and facilitating personalized medicine approaches (Jerdi et al., 2004).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einzigartige Selektivität
  • Retention vergleichbar mit C18 (bisweilen stärkere mobile Phase erforderlich)
  • Ausgezeichnete Peak-Form
  • Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
  • Upscale von 3 bis 10μm Partikelgröße
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jennie Wang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 124, 267-273 (2016-03-13)
An HPLC method for the assay of a DNA topoisomerase inhibitor, LMP776 (NSC 725776), has been developed and validated. The stress testing of LMP776 was carried out in accordance with International Conference on Harmonization (ICH) guidelines Q1A (R2) under acidic
Jana Maláková et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 853(1-2), 265-274 (2007-04-10)
Galantamine, an alkaloid isolated from the bulbs and flowers of Caucasian snowdrop (Galanthus woronowii, Amaryllidaceae) and related species, is employed in human medicine for the treatment of various neuromuscular and neurodegenerative diseases. After the administration, the products of oxidative biotransformation
Umberto M Battisti et al.
Journal of chromatography. A, 1443, 152-161 (2016-03-30)
A "heart-cut" two-dimensional achiral-chiral liquid chromatography triple-quadrupole mass spectrometry method (LC-LC-MS/MS) was developed and coupled to in vivo cerebral microdialysis to evaluate the brain response to the chiral compound (±)-7-chloro-5-(3-furanyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide ((±)-1), a potent positive allosteric modulator (PAM) of AMPA receptor.
Lucie Havlíková et al.
Talanta, 76(3), 597-601 (2008-07-01)
A pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was for the first time tested for the simultaneous determination of triamcinolone acetonide, its degradation product triamcinolone and two preservatives, methylparaben, and propylparaben. A new simple isocratic reversed phase HPLC method with UV detection, using
C Desmortreux et al.
Journal of chromatography. A, 1216(42), 7088-7095 (2009-09-15)
Separation of furocoumarins has become of a great interest for cosmetic industry and human health, since the recent directive of the European Union. Furocoumarins are a class of compounds presenting varied substituents linked mainly in two positions to an identical