577432-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonym(e):
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produktbezeichnung
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pack of 3 ea
Kennzeichnungsgrad
1.0% loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Kartusche L × ID
0.5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
22 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
1000 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)