57430-U
Fritte für Supelco® Filter
PEEK, pore size 2.0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PEEK
Beschreibung
Biocompatible
Verpackung
pkg of 5 ea
Porengröße
2.0 μm
Kompatibilität
for use with Supelco pre-column filter p/n Z227323
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)