Wichtige Dokumente
57303
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS)
df 7 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica fiber
plain green hub
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pkg of 3 × ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)