The 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS) is Product Number 57329-U.
Wichtige Dokumente
57284-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 85 μm (CAR/PDMS), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS),
Synonym(e):
SPME TM=[„StableFlex“] Faserkit
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME StableFlex™ Methodenentwicklungs-Kit, needle size 23 ga, StableFlex fiber, for use with autosampler
Materialien
StableFlex fiber
assorted colors hub
Kanülengröße
23 ga
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Komponenten
- 65 μm PDMS/DVB-Beschichtung (rosarot, einfarbige Nabe)
- 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS-Beschichtung (rosarot, einfarbige Nabe)
- 85 μm Carboxen/PDMS-Beschichtung (hellblau, einfarbige Nabe)
- 85 μm Polyacrylat-Beschichtung (weiß, einfarbige Nabe)
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer la référence individuelle correspondant à la fibre DVB/CAR/PDMS de ce pack ? S'agit-il d'une fibre de 1 cm ou 2 cm ? Merci par avance
1 Antwort-
Hilfreich?