Merck
57289-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 30 μm (PDMS)
Synonym(e):
PDMS-SPME-Faseranordnung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), df 30 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materialien
fused silica fiber
plain yellow hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 3 ×  ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Für den Einsatz mit Merlin Microseal-Systemen; kann auch bei anderen Septum-losen Systemen eingesetzt werden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
609.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
321 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solid-Phase Microextraction for Cannabinoids Analysis in Hair and Its Possible Application to Other Drugs
Strano-Rossi, S., et al.
Journal of Analytical Toxicology, 23 (1999)
Bruce A Tomkins et al.
Journal of chromatography. A, 964(1-2), 21-33 (2002-08-30)
A rapid, sensitive, convenient, and highly quality-assured method is presented for the determination of 19 organochlorine pesticides (OCPs) in small samples (10 ml) of ground water. Samples are initially fortified with 2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene (surrogate) and decachlorobiphenyl (retention time marker), then extracted
M Eriksson et al.
Chemosphere, 44(7), 1641-1648 (2001-09-08)
Headspace solid phase microextraction (HS-SPME) has been used together with GC-MS to analyze organic substances directly in a soil, heavily contaminated with PAHs/creosote (approximately 300 mg/kg soil), from an old gaswork site in Stockholm, Sweden. The HS-SPME results, both qualitative
Online Determination of Organophosphorus Pesticides in Water by SPME and GC with Thermionic-Selective Detection
Lopez-Avial, V., et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 20 (9), 487-492 (1997)
B J Hall et al.
Analytical chemistry, 70(9), 1788-1796 (1998-05-26)
Solid-phase microextraction (SPME) is applied to the determination of cannabidiol, delta 8-tetrahydrocannabinol (delta 8-THC), delta 9-tetrahydrocannabinol (delta 9-THC), and cannabinol in pure water and human saliva. The inherent extraction behavior of the cannabinoids in pure water is evaluated along with