Merck
57285-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS, PA, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 100 μm (PDMS), 7 μm (PDMS)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SPME-Fasersortiment-Kit 1, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materialien
assorted colors hub
fused silica fiber
Kanülengröße
23 ga
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PA coating
PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Für Merlin Microseal Dichtungssysteme entwickelt; kann auch bei anderen septumfreien Systemen verwendet werden.
Komponenten
Kit 1 - Für flücht. und halbflücht. Verbindungen - enthält je eine der Fasern:
  • 85μm Polyacrylat-Beschichtung
  • 100μm Polydimethylsiloxan-Beschichtung
  • 7μm Polydimethylsiloxan-Beschichtung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Verwandter Inhalt
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Die Festphasenmikroextraktion (SPME) ist eine lösungsmittelfreie Probenvorbereitungstechnik, bei der beschichtete Fasern verwendet werden, um Zielanalyten aus einer Probe zu extrahieren, bevor sie mittels GC oder HPLC analysiert werden.