Merck
57246-U
Supelco
Edelstahlfritten, 20 μm
for use with 6mL polypropylene SPE tubes, pk of 60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Verpackung
pk of 60
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6mL polypropylene SPE tubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)