Merck
57232
Supelco
Supelclean ENVI-8 SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Kennzeichnungsgrad
14% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser)
  • Hohe Kohlenstoffbeladung (14%) für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
  • Hohe Kohlenstoffbeladung bietet auch große Widerstandskraft bei extremen pH-Bedingungen
  • Ausgezeichnet für die Aufreinigung, Extraktion und Konzentrierung von Schadstoffen aus wässrigen Umweltproben
  • Geeignet für die Extraktion von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden aus Umweltproben
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.