Merck
57148-U
Supelco
SPE tube
Si-5G-44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
12mL SI-5G-44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 5 g
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Aktive Matrixgruppe
silica bonding
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)