If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.00837
Methanol
99% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Synonym(e):
Methylalkohol
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Methanol, for gas chromatography MS SupraSolv®
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Wirksamkeit
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
36 %
Methode(n)
GC/MS: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematische Viskosität
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 9.7 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: Diese Studie unterstreicht die Rolle von Methanol bei der Extraktion und Analyse flüchtiger organischer Verbindungen aus Heilpflanzen und liefert wertvolle Erkenntnisse für Forschende in der Pharmakologie und der Naturproduktchemie (Thanh et al., 2024).
- A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol wird als Lösungsmittel bei der Synthese komplexer anorganischer Verbindungen verwendet, die für die Entwicklung neuer Materialien für Energieanwendungen wie Protonenaustauschmembranen unerlässlich sind (Dunatov et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Lösungsmittel
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Die Gaschromatographie ist eine häufig eingesetzte Analysentechnik, die zur Trennung und Analyse flüchtiger Verbindungen in der Gasphase verwendet wird. Die GC wird in vielen Industriezweigen zur Qualitätskontrolle und zur Identifizierung und/oder Quantifizierung von Verbindungen in einem Gemisch eingesetzt.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 Antwort-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Hilfreich?