57046
Supelclean™ ENVI-Florisil® SPE-Röhrchen
stainless steel frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel frit
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
6 mL
Matrix
ENVI-Florisil® magnesium silicate
Aktive Matrixgruppe
Florisil phase
Durchmesser
100-200 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Normalphase oder Adsorption
Kompatibilität: Organische Lösungen
- Mesh-Größe: 100/120; mit PTFE- oder Edelstahlfritten erhältlich
- Für das "US Environmental Protection Agency (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) statement of work for pesticides" getestet
- Sehr polares Material, das polare Verbindungen aus unpolaren Matrices unter Normalphasenbedingungen stark adsorbiert
- Typische Applikationen sind Alkohole, Aldehyde, Amine, Herbizide, Pestizide, PCBs, Ketone, Nitroverbindungen, organische Säuren und Phenole
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.