Merck
1.12994
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for residue analysis
Synonym(e):
Florisil® (0.150-0.250 mm)
Größe auswählen
100 G
90,00 €
1 KG
706,00 €
90,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
90,00 €
1 KG
706,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
EG-Index-Nummer:
215-681-1
90,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Qualitätsniveau
pH-Wert
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChIKey
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Siebanalyse (Trockensiebung; >0,15 mm): ≥ 80 %
Aussehen: entspricht
Identität (Si): entspricht
Identität (Magnesium): entspricht
Rechtliche Hinweise
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable