Merck
57021
Supelco
Leeres SPE-Röhrchen (ohne Fritten)
volume 20 mL, pk of 12
Synonym(e):
SPE-Reservoir
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Verpackung
pk of 12
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
20 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Leistungsmerkmale und Vorteile
Über einen SPE-Kartuschenadapter kann eine größere SPE-Leerkartusche als Lösungsmittelreservoir auf eine kleinere Standardkartusche gesetzt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)