56332AST
apHera™ C4 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 7.5 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
apHera™ C4 HPLC-Vorsäule, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 7.5 mm
Materialien
stainless steel column
Produktlinie
apHera™
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
apHera™
Parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)