Merck
54059-U
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
NH2 (amine) SPE cartidge, 6 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene hardware
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Kennzeichnungsgrad
5% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
amino bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Supelclean LC-NH2 SPE tube is ideally used for the normal phase extraction of polar to moderately polar compounds from non-aqueous samples.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fragen
  1. What is the maximum amount of total lipid that can be loaded onto column 54059-U without overloading, for example, can 250mg total lipid be loaded?
    1 Antwort
    1. The maximum amount depends on the composition of the matrix besides the lipid and the specific objective. As a general guideline, it's advisable not to load more than 5% of the sorbent mass. Therefore, with a 500 mg bed mass, it would be best to start with 25 mg of lipid. The procedure can then be adjusted as needed to achieve the desired outcome.
      Hilfreich?