56007
Omnifit® Säulen-Kit
column L × I.D. 250 mm × 15 mm, bed volume 39 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Omnifit 6414
Methode(n)
LPLC: suitable
Bettvolumen
39 mL
Säule L × ID
250 mm × 15 mm
Allgemeine Beschreibung
- 10 mm I.D.: 600 psi (42 bar)
- 15 mm I.D.: 300 psi (20 bar)
- 25 mm I.D.: 150 psi (10 bar)
Jede Omnifit-Säule besteht aus einem präzisionsgefertigten Stück Borosilikatglas mit extra langen Enden mit Gewinde und spannungsfreien Fittings. Die gerippten Endkappen rollen nicht weg, sind griffiger und erleichtern das Auf- und Zuschrauben der Säule. Die Endstücke minimieren auch das Totvolumen und verhindern Turbulenzen im Lösungsmittelfluss. Eine 25μm Polyethylenfritte im Endstück verteilt die Probe gleichmäßig über die Oberfläche des Packungsbetts und verhindert so eine Bandenverbreiterung der Probe, bevor sie auf die Säule trifft.
Die Säulen-Kits enthalten die Glassäule, 2 PTFE-Endfittings mit fester Länge und porösen 25μm Polyethylenfritten, Viton O-Ringe, 2 Greiferfittings, einen Kopplungskörper und 2m 1/12in. O.D. 0,8mm I.D. PTFE-Tubing. Verstellbare Endfittings (Flussadapter) bestellen Sie bitte separat.
Fitting-Kit: 2 m × 1/16in. AD PTFE-Tubing mit 1/4-28 UNF-Fitting, 0,5 m × 1/16in. AD PTFE-Tubing mit 1/4-28 UNF.Fitting, 2 × M6 Endkappen
Fritten-Kit: 2 × 25 μm PTFE-Fritten, je 2 10 μm PTFE-Fritten und 15 μm PE-Fritten
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)