Merck
54220-U
Supelco
Leeres Polypropylen-SPE-Röhrchen mit PE-Fritten, 20 μm Porosität
volume 1 mL, pre-fritted, pk of 100
Synonym(e):
1mL-SPE-Leerkartuschen mit Fritte, 100 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Beschreibung
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Verpackung
pk of 100
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
1 mL
Porengröße
20 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Mit diesen SPE-Leerkartuschen können Sie Ihre eigenen SPE-Kartuschen packen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Provide details about the size specifications of 1ml SPE PP tubes 54220-U and 57023, including inner diameter, outer diameter, frit diameter, height, etc.
    1 Antwort
    1. 54220-U and 57023 are both 1 ml in volume. 54220-U has the frit pre-inserted inside the tube.
      57023 specifications:
      - 1 mL tube in PP
      - External diameter = 7.8 mm
      - Internal diameter = 5.7 mm
      - Length = 57.8 mm
      - The lengths correspond to the body of the tube. The luer tip of the two references is 9.4 mm long.
      Dimensions of Supelco Polyethylene SPE Frits:
      - 57244: 1 ml tube volume, 6 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, molded
      - 57180-U: 3 ml tube volume, 9 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, molded
      - 57181: 6 ml tube volume, 13 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, molded
      - 57182-U: 12 ml tube volume, 16 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, punched
      - 57183: 20 ml tube volume, 21 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, punched
      - 57184: 60 ml tube volume, 28 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, punched
      - 57186, 57246-U, and 57187 are 1/16" (.063") thick. -ara, 2/28/05, per Bob Held. (Deleted in 2022 LCKOCH 03/06/2023)
      Hilfreich?