Merck
52578-U
Supelco
Supelclean PSA SPE-Röhrchen
bed wt. 200 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonym(e):
PSA-SPE-Kartusche, 3 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 200 mg
Verpackung
pk of 54
Kennzeichnungsgrad
8.4% C loading
3.3% N loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
500 m2/g
Volumen
3 mL
Oberflächendeckung
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
Kapazität
0.98-1.05 meq/g capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Retetionsmechanismus: Normalphase und Anionenaustausch
Kompatibilität der Probenmatrix: Organische oder wässrige Lösungen
  • Polymerisch gebundene Ethylendiamin-N-propyl-Phase, die primäre und sekundäre Amine enthält
  • Ein schwacher Anionenaustauscher mit einem pKa von 10,1 und 10,9
  • Ähnlich wie Aminopropyl-SPE-Phasen (NH2) im Hinblick auf Selektivität, doch mit weit höherer Kapazität aufgrund der Gegenwart von sekundären Aminen (0,98–1,05 meq/g)
  • Starke Affinität und hohe Kapazität für das Entfernen von Fettsäuren und organischen Säuren sowie einigen polaren Pigmenten und Zuckern bei der Durchführung von Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln
  • Reduziert die bei der GC-Analyse von Nahrungsmitteln auftretenden Matrix-verstärkenden Effekte nachweislich signifikant
  • Getestet auf überragende Sauberkeit mittels GC-FID und GC-MS
  • Zweizähnige Struktur des Liganden gestattet die Chelation
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
respiratory tract irritation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.