Merck
M7506
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
Größe auswählen
500 G
127,00 €
1 KG
222,00 €
2 KG
347,00 €
12 KG
1.280,00 €
25 KG
2.440,00 €
127,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Diese SKU ist auch in ReagentPlus®-Qualität in unserer exklusiven Redi-Dri™-Produktlinie mit rieselfähigen Produkten erhältlich.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
127,00 €
1 KG
222,00 €
2 KG
347,00 €
12 KG
1.280,00 €
25 KG
2.440,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MgSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
127,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Diese SKU ist auch in ReagentPlus®-Qualität in unserer exklusiven Redi-Dri™-Produktlinie mit rieselfähigen Produkten erhältlich.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
Agentur
suitable for SM 5210
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.5%
Form
powder
pH-Wert
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
SMILES String
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Magnesiumsulfat ist ein Magnesiumsalz mit tokolytischen Eigenschaften.[1] Seine Rolle bei der intra- und postoperativen Induktion von analgetischen Effekten wurde untersucht.[2] Berichten zufolge verhindert es Eklampsie.[3] Seine Fähigkeit zur Entfernung von Wasser aus mit Wasser mischbaren Lösungsmitteln durch Phasentrennung mittels Aussalzung wurde untersucht.[4]
Anwendung
Magnesiumsulfat (wasserfrei) kann als Katalysator für Folgendes verwendet werden:      
  • In Biginelli-Reaktionen zur Synthese von Dihydropyrimidinonen unter lösungsmittelfreien Bedingungen.[5]      
  • Bei der Synthese von 2-Imidazolinen durch die Reaktion von Aldehyden und Ethylendiamin in Gegenwart von Wasserstoffperoxid und Natriumiodid.[6]
Die Mischung von MgSO4 und Bayerit wird verwendet zur Herstellung von einphasigen MgAl2O4-Spinell-Nanopartikeln durch Kalzinierung der Pulvermischung bei 800 oC.[7]
MgSO4 (wasserfrei) kann auch als Trocknungsmittel bei der organischen Synthese zur Entfernung von Wasserspuren aus organischen Extrakten verwendet werden.
Magnesiumsulfat kann als Trocknungsmittel für organische Extrakte verwendet werden.[8]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anhydrous magnesium sulfate mediated solvent-free synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones at ambient temperature
Pore DM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 60(6), 435-438 (2007)
Synthesis of MgAl2O4 spinel nanoparticles using a mixture of bayerite and magnesium sulfate
Su Xinghua, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 12(5), 1813-1819 (2010)
A facile and efficient synthesis of 2-imidazolines from aldehydes using hydrogen peroxide and substoichiometric sodium iodide
Bai Guo-yi, et al.
Synthesis, 2011(10), 1599-1603 (2011)
A comparison of magnesium sulfate and nimodipine for the prevention of eclampsia.
Belfort MA, et al.
The New England Journal of Medicine, 348(4), 304-311 (2003)
J P Elliott
American journal of obstetrics and gynecology, 147(3), 277-284 (1983-10-01)
Magnesium sulfate (MgSO4) has been successfully used to inhibit premature labor. A retrospective review was performed on the use of MgSO4 as a tocolytic agent at Memorial Hospital, Long Beach, California, during a 4-year period (1978-1982). Three hundred fifty-five patients
Artikel
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC/MS