Wichtige Dokumente
52519
1,3-Phenylendiamin
analytical standard
Synonym(e):
1,3-Benzoldiamin, 1,3-Diamino-benzol, m-Phenylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
0.62 mmHg ( 100 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
1040 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
282-284 °C
mp (Schmelzpunkt)
61-66 °C
64-66 °C
SMILES String
Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
InChIKey
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)