Merck
509779
SGE-Mikrovolumenspritze für Rheodyne® und Valco® Ventile, fixierte Nadel
5F-LC, volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22 ga
Leistungsmerkmale
Fixed needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 001301
Kanüle L × AD
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volumen
5 μL
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)