Merck
509140
SGE Mikrovolumenspritze
0.5BNR-5BV, Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
Plunger-in-needle syringe
Leistungsmerkmale
Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 000301
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Volumen
0.5 μL
Allgemeine Beschreibung
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)