Merck
505773
Absperrventil, niedriger Druck
blue Tefzel®, for use with 1/8 in. tubing
Synonym(e):
Tefzel® 1/8-in. 2 Wege Absperrventil
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blue Tefzel®
Beschreibung
manual shut-off valve
Leistungsmerkmale
positions 2
Hersteller/Markenname
Upchurch Scientific, Inc P-783
Parameter
600 psi max. pressure
Fitting
1/4-28 female Upchurch in-line for 1/8 in. O.D. tubing
Kompatibilität
for use with 1/8 in. tubing
Allgemeine Beschreibung
• Entwickelt für Niederdruck-Applikationen
• Biokompatibel, rein polymere Flussleitungen
PEEK oder Tefzel Ventil mit 1/4-28 Fittings, für einen Druck bis zu 1000psi (70kg/cm2). Flanschlose Verschraubung und Ferrule enthalten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)