68059
FITC-CM-Dextran
average mol wt 4,000
Synonym(e):
FITC-CM-Dextran 4, Fluoresceinisothiocyanat-Carboxymethyl–Dextran
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Konjugat
FITC conjugate
Form
powder or crystals
Mol-Gew.
average mol wt 4,000
Zusammensetzung
carboxymethyl content, 3-7%
Kennzeichnungsgrad
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
Methode(n)
permeability assay: suitable
Fluoreszenz
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.