Merck
504343
Supelco
SPE-Kartuschendeckel (verschliesst obere Öffnung)
solid PTFE, for use with 6mL glass SPE tube, pk of 24
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
solid PTFE
Verpackung
pk of 24
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6mL glass SPE tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)