Wichtige Dokumente
5028-U
ASSET® EZ4 Luftkeimsammler
pkg of 50 ea
Synonym(e):
ASSET®-EZ4-NCO-Luftkeimsammler
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ASSET®
Verpackung
pkg of 50 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Matrix
DBA-impregnated glass fiber filters
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die ASSET®-Luftkeimsammler EZ4 sind benutzerfreundlich und einfach zu verwenden. Sie liefern konstant zuverlässige Ergebnisse, die in Verbindung mit LC-MS- oder LC-MS/MS-Analysen nützlich sind.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Standard
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.