Wichtige Dokumente
48486
Vinylacetat
analytical standard
Synonym(e):
Acetoxyethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 8240,8260
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
88 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
13.4 %
Verpackung
pkg of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChIKey
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?