Fortfahren mit
V3409
1-Vinyl-2-pyrrolidon
contains sodium hydroxide as inhibitor, ≥99%
Synonym(e):
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
83,00 €
250 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
97,00 €
1 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
243,00 €
18 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
1.830,00 €
1.555,50 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-800-4
Beilstein/REAXYS Number:
110513
MDL number:
83,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.1 mmHg ( 24 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
685 °F
contains
sodium hydroxide as inhibitor, 100 ppm sodium hydroxide as inhibitor (added to bulk material)
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Vinyl-2-pyrrolidinon ist eine farblose bis gelbe Flüssigkeit mit einem charakteristischen Geruch. Der Schmelzpunkt liegt bei ca. 13,5 oC und der Siedepunkt bei ca. 90 - 92 oC. VP ist vollständig in Wasser und in den meisten organischen Lösungsmitteln mischbar, aber nur teilweise in aliphatischen Kohlenwasserstoffen. VP wurde in der industriellen Produktion bislang durch Reaktion mit 2-Pyrrolidon mit Acetylen unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen hergestellt. Der Vinylierungsprozess wird in der Flüssigphase fortgesetzt und durch 3-Pyrrolidon-Kaliumhydroxid katalysiert.
Application
1-Vinyl-2-pyrrolidinon (VP) wird zur Untersuchung der Makrophotoinitiator-Eigenschaften von poly(vinylchlorid)-artigen Molekülen eingesetzt. Wird auch zur Untersuchung der Genotoxizität von polyvinylpyrrolidon-beschichteten Silbernanopartikeln verwendet.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Vinyl-2-pyrrolidon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-5 von 5 Fragen  
  1. Which grade is 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone? ACS, USP, technical...?
    1 Antwort
    1. This is a research grade 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone product that is suitable for general lab applications.
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  4. How do I know the Expire date of this item named 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone (Lot: MKCD3030, P/N: V3409)
    1 Antwort
    1. Please see the link below to review the Certificate of Analysis for lot MKCD3030:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/V3/V3409/V3409-BULK________MKCD3030__.pdf
      This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Hilfreich?
  5. What is the retest date of this product as not shown in COA
    1 Antwort
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Hilfreich?