Merck
48167
Supelco
Unterirdischer Lagertank (UST) modifiziertes GRO
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
1000 μg/mL each component in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Eignung
suitable for modified GRO (Fuels (TPH))
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Benzene
    tert-Butyl methyl ether
    Ethylbenzene
    Naphthalene
    Toluene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Alle anzeigen (9)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)