Wichtige Dokumente
P4871
Anti-Purinergic Receptor P2Y12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-ADPG-R, Anti-BDPLT8, Anti-HORK3, Anti-P2T(AC), Anti-P2Y(12)R, Anti-P2Y(AC), Anti-P2Y(ADP), Anti-P2Y(cyc), Anti-P2Y12
Größe auswählen
548,10 €
Listenpreis783,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
548,10 €
Listenpreis783,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable using mouse brain sections
western blot: 1:200 using rat brain membranes or human platelets
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P2RY12(64805)
mouse ... P2ry12(70839)
rat ... P2ry12(64803)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)