Merck
33065-U
Supelco
Sylon CT
for GC derivatization, pkg of 400 mL, 5% dimethyldichlorosilane in toluene
Synonym(e):
Dichlordimethylsilan -Lösung, Dimethyl-dichlorsilan -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6Cl2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.06
Beilstein:
605287
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for GC derivatization
Beschreibung
Silyl reagent
Verpackung
pkg of 400 mL
Konzentration
5% dimethyldichlorosilane in toluene
SMILES String
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChIKey
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Um sicherzustellen, dass das Glasrohr vollkommen inert ist, behandeln Sie es mit Sylon-CT-Lösung (5% Dimethyldichlorsilan in Toluol). Das Rohr ist so auch für Temperaturen bis zu 350°C oder 400°C desaktiviert. Das ist weit mehr, als andere Desaktivierungsreagenzien, die ebenfalls bei Raumtemperatur eingesetzt werden, leisten können. Mit Sylon CT können auch Transferleitungen und Injektor-Liner aus Glas oder mit Glasbeschichtung desaktiviert werden. Eine Anleitung liegt bei.
Anwendung
Sylon CT was used as derivatizing agent, during an experiment to develop sensitive GC method for the identification and determination of long-chain primary alkyl amines.[1] It was also used for treating Erlenmeyer flasks to prevent mycelium from sticking to the glassware during development of techniques in the identification and partial characterization the chaxamycin biosynthesis gene cluster of S. leeuwenhoekii.[2]
Rechtliche Hinweise
Sylon CT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peter Kusch et al.
Journal of chromatography. A, 1113(1-2), 198-205 (2006-02-18)
Gas chromatography with simultaneous flame-ionization detection (FID) and a nitrogen-phosphorus detection (NPD) as well as gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) has been used to characterize long-chain primary alkyl amines after derivatization with trifluoroacetic anhydride (TFAA). Electron impact ionization- (EI) and negative
S C Lung et al.
Chemosphere, 41(12), 1865-1871 (2000-11-04)
The effects of coating materials on polychlorinated biphenyl (PCB) adsorption in aqueous solution were assessed in an attempt to minimize PCB sorption loss during sampling processes. A coating material, which enhances PCB adsorption and allows adsorbed PCBs to be readily
[A multichannel microelectrode system for long-term use].
I F Kalmykov et al.
Fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. Sechenova, 80(8), 135-138 (1994-08-01)
Lucas H da Silva et al.
Gerodontology, 29(2), e1019-e1023 (2012-01-10)
The purpose of this study was to evaluate the flexural strength and Vickers hardness of a microwave energy heat-cured acrylic resin by adding different concentrations of silane surface-treated nanoparticle silica. Acrylic resin specimens with dimensions of 65 × 10 ×
Teemu Näykki
Analytical and bioanalytical chemistry, 372(7-8), 829-831 (2002-05-16)
The use of silylation of glassware in mercury analytics was investigated. By treating the glassware with 5% (v/v) dichlorodimethylsilane in toluene, the surfaces of the vessels were inactivated. Method development proved that silylation can extend the range of stabile, contamination-free