Merck
29562-U
DIN1 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Parameter
0-100 psi
Allgemeine Beschreibung
For use with hydrogen, methane, or 5% methane in argon gas cylinders.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)