Merck
Z146714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Gasflaschen-Regler für nicht korrosive Gase
delivery pressure 0-22 psig, CGA Inlet size 170
Größe auswählen
1 EA
703,00 €
703,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
703,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
703,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Materialien
stainless steel diaphragm
delivery pressure measuring range
0-22 psig
CGA-Einlassgröße
170
Allgemeine Beschreibung
  • Single-stage
  • Inlet: CGA 170
  • Outlet: male 1/4 NPTF
  • Max. inlet pressure: 3,000 psig
  • Temp. range: -40 to 140°F
  • Compact chrome-plated brass body
  • Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
  • Order spare PTFE sealing washers separately
Sonstige Hinweise
Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  2. What is the product number for the PTFE washer for the Lecture Bottle Gas Regulators?
    1 Antwort
    1. Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer. Spare PTFE sealing washers can be ordered.Product Z146994, PTFE sealing washers, CGA Inlet size 180 can be used for Products Z148504, Aldrich® corrosive lecture-bottle gas regulator, 0-15 psig delivery pressure, CGA Inlet size 180 and Z146714, Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator, 0-15 psig delivery pressure, CGA Inlet size 180.Product Z513105, PTFE sealing washers, CGA Inlet size 170 can be used for Products Z512958, Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator, 0-15 psig delivery pressure, CGA Inlet size 170 and Z513113, Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator, 0-100 psig delivery pressure, CGA Inlet size 170.
      Hilfreich?