Merck
2879805-U
Supelco
Inlet-Liner, Split/Splitlos-Einlass, gerades FocusLiner-Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deaktivierter (silanisierter) Inlet-Liner aus Glas für kapillare Injektionsöffnungen.
  • Mit Agilent (5890, 6890 und 7890) kompatibel
  • Mit Finnigan (9001GCQ) kompatibel
  • Mit Varian (CP-1177 -Injektor) kompatibel
Rechtliche Hinweise
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)