Merck
2631005
Supelco
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, gerades Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deaktivierter GC-Glasliner für Kapillarinjektionssysteme.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)