Merck
27359
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
8 mm
Durchmesser
8 mm
Öffnungsgröße
3.2 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)