Merck
Z408492
Sigma-Aldrich
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 5 in. (13 cm), Overall L 13 in. (33 cm)
Synonym(e):
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
Größe auswählen
1 PAIR
50,20 €
50,20 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PAIR
50,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
HA.03
50,20 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
cotton
Größe
one size fits all
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pkg of 1 pair
Hersteller/Markenname
Bel-Art H13201-0000
Gesamt L
13 in. (33 cm)
Stulpe L
5 in. (13 cm)
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
Weiche Baumwollhandschuhe, zur Sicherheit orange-rot eingefärbt. Hitzebeständig bis 230°C, waschbar. Zwei Stulpenlängen lieferbar.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
Rechtliche Hinweise
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)