Merck
27195
Supelco
Septen, Thermoseal®, 100er-Packung
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
burnt orange PTFE/silicone
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
260 °C temp. limit
AD
18 mm
Durchm. × Dicke
18 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
Rechtliche Hinweise
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)