Merck
25303
Supelco
SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm
Synonym(e):
SPB-1, 30M 0,53MM 1,5μM
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parameter
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
88
df
1.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wird häufig für traditionelle Anwendungen für allgemeine Zwecke, bei denen eine unpolare Säule erforderlich ist, eingesetzt. Analyten werden primär gemäß ihres Siedepunkts getrennt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(dimethylsiloxan)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 320 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm) oder 320 °C (programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 260 °C (isotherm) oder 280 °C (programmiert)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.[1]
Anwendung
SPB®-1 Capillary GC Column was used for speciation of the nitrogen compounds (quantitatively), which are polar and basic in nature, with chemiluminescence detection.[2]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abhishek Thakur et al.
International journal of biological macromolecules, 115, 1026-1032 (2018-05-05)
Superoxide dismutase (SOD; EC 1.15.1.1) is an enzyme that scavenges free radicals and increases the longevity. In this study, a thermostable superoxide dismutase (SOD) from Bacillus licheniformis SPB-13, from Himalayan region was purified to homogeneity using ion exchange chromatography (DEAE-Sepharose).
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)