Merck
24738-U
Supelco
Mikrofläschen mit Crimp-Verschluss, erfordert eine 8-mm-Dichtung
volume 0.8 mL, clear glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 200 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
glass
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
AD × H
7 mm × 40 mm , flat bottom
Volumen
0.8 mL
Fitting
thread for 8 mm
Allgemeine Beschreibung
7 × 40mm
Für:
Beckman 504 Gilson 231-401, 232-401
Carlo Erba AS200S, A2005 (Rack 9) (not ASPEC)
du Pont ICI LC1600
Finnigan A200S Phillips S4, S8, 4700LC/GC
SGE LS-3200
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)