SLCR033
Millex™ hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LCR-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
Größe auswählen
332,00 €
Größe auswählen
About This Item
332,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.5 cm2
Volumen
100 mL
Farbe
light blue
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Blasenpunkt
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Allgemeine Beschreibung
HPLC-zertifiziert für geringe Mengen UV-absorbierender extrahierbarer Substanzen
SLCR033NS ersetzt SLCR025NS
SLCR033NB ersetzt SLCR025NB
SLCR033NK ersetzt SLCR025NK
MILLEX™ LCR Spritzenfilter ist ein nicht steriler HPLC-zertifizierter Spritzenfilter mit einer hydrophilen 0,20µm-PTFE(Polytetrafluoroethylen)-Membran. Dieser Spritzenfilter ist für die Filtration von 10–100 ml-Volumina zur Teilchenentfernung vor der Analyse mit Instrumenten empfohlen. Der Einwegfilter entfernt Teilchen, die größer als die Nennporengröße der Membran sind.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- HPLC-zertifiziert für geringe Mengen UV-absorbierender extrahierbarer Substanzen
- Hydrophile PTFE- Membranen weisen eine geringe Analytbindung und eine breite Lösungsmittelkompatibilität auf und sind somit für die Filtration von wässrigen oder organischen Lösungsmitteln geeignet.
- Das Polypropylen- Gehäusematerial aus hochdichtem Polyethylen bietet geringe Mengen extrahierbarer Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität
- Empfohlenes Probenvolumen: 10–100 ml
- Hellblaue Bande zur leichten Identifikation
Spezifikationen
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Verwandter Inhalt
In der Filtration werden Stoffe aufgrund ihrer physikalischen oder chemischen Eigenschaften getrennt. Laborproben werden vor der Analyse routinemäßig gefiltert, um die Komplexität der Proben zu reduzieren und die Reinheit des Analyten zu erhöhen. Dadurch wird es Wissenschaftlern möglich, qualitativ hochwertige analytische Ergebnisse zu erzielen.
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.