Merck
24705
Supelco
Einsatz für 2-ml-Fläschchen mit Standardöffnung, 4,6 mm ID
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical clear glass (with polyflange)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
5 mm × 29 mm
Volumen
0.15 mL
Kompatibilität
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Allgemeine Beschreibung
Vial inserts do not restrict the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)