Merck
24622-U
Supelco
Vakuumentnahmepumpen
Synonym(e):
Luftprobenahmepumpen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Beschreibung
Not UL listed; Not EX rated
Methode(n)
whole air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Single 1-2 Liter Bags
Allgemeine Beschreibung
The battery charger is not included with part number 24622-U. Please order part number 24643 separately.
Vacuum Sampling Pumps is a field sampling pump, used in active and whole air samplers.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)